Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free DNA Lysis/Binding Buffer
Dieser Puffer ist im MagMAX zellfreien DNA Isolationskit enthalten.
Marke:  Applied Biosystems™ A33600
1042.10 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15900433
  • 1246.00 CHF / 425 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieser Puffer ist enthalten im MagMAX zellfreien DNA-Isolationskit (Kat.- Nr. A29319). Er ist für Anwendungen, die mehr Lyse-/Bindungspuffer benötigen als im Kit enthalten ist, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blut
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
DNA-Lyse/Bindungspuffer
Raumtemperatur
Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR
MagMAX™
425 mL
Genomische DNA
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2404056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA33600
Chargennummer2407059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA33600
Chargennummer2406057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33600
Chargennummer2406058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33600
Chargennummer2408060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA33600
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free DNA Lysis/Binding Buffer > Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR