Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schikanekolben, mit GL 45 Gewinde
Aufgrund der eingearbeiteten Schikanen im Produkt bricht sich eine zu schüttelnde Lösung daran und es wird Sauerstoff in die Lösung eingetragen.
Marke: DWK Life Sciences 212835459
35.82 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die vier Schikanen im Boden verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag
- Bei höheren Schüttelgeschwindigkeiten bewirken die Schikanen eine stärkere Belüftung für mehr Wachstum, insbesondere von Bakterien
- Bei geringer Schüttelgeschwindigkeit sorgen die Schikanen für mehr Bewegung und eine schonende Belüftung bei empfindlichen Zellkulturen
- Das Verschließen mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte
- Durch die durchgängig automatisierte Fertigung ist die Formgebung in höchstem Maße reproduzierbar was zu gleichbleibenden Versuchsbedingungen führt
- Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen
- In drei Größen erhältlich für ein problemloses Prozess-Scale-up
- Durch die erhöhte Wandstärke der Kolben wird eine ausgezeichnete mechanische Stabilität erreicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
1000 mL | |
Anzucht und Kultivierung von Mikroorganismen; Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport von Bakterien-, Hefe-, Pflanzen- und Tierzellen; Geeignet für Flüssigkulturen (z. B. Reinkulturen, Anreicherungskulturen); Verwendung in Schüttlergeräten; GL 45-Hälse für die einfache Verwendung mit: GL 45-Membran-Schraubverschluss zur Verwendung beim Autoklavieren, 30 mm-Kulturstopfen oder Stopfen für die Kultivierung und GL 45-Schraubverschlüsse für die Lagerung von Medien oder Reagenzien. | |
4/Pk. | |
Autoklavierbar |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Membrane Cap and Pouring Ring | |
GL 45 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Baffled flask
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen