Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
87.50 CHF - 184.73 CHF
Specifications
Bauweise/Design Leicht texturiert, rutschfest
Material Urethan
Typ Labor-Eiswanne
Aufnahmevermögen 24 Microtubes
Autoklavierbar Not Autoclavable
View More Specs
Products 16
Product Code Brand Kapazität (metrisch) Farbe Enthält Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Kapazität (metrisch) Farbe Enthält Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
13422439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-1101
1 l Echtes Blau Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 18,3 cm
88.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
13412459
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9103
9 l Kirschrot Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 42 cm
167.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
13442449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9902
9 l Schwarzes Ebenholz Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige und Sockel, ohne Deckel 42 cm N/A N/A N/A
13452449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9903
9 l Kirschrot Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, ohne Deckel 42 cm N/A N/A N/A
13482449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9101
9 l Echtes Blau Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 42 cm N/A N/A N/A
13492449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9102
9 l Schwarzes Ebenholz Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 42 cm N/A N/A N/A
13422449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-4104
4 l Smaragdgrün Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 30,4 cm
133.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
13432439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-1102
1 l Schwarzes Ebenholz Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 18,3 cm
92.35 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
13432449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9901
9 l Echtes Blau Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, ohne Deckel 42 cm N/A N/A N/A
13422459
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9104
9 l Smaragdgrün Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 42 cm N/A N/A N/A
13462439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-1104
1 l Smaragdgrün Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 18,3 cm
88.85 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
View alternative products
13482439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-4101
4 l Echtes Blau Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 30,4 cm
145.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
13492439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-4102
4 l Schwarzes Ebenholz Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 30,4 cm
120.27 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
13462449
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-9904
9 l Smaragdgrün Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, ohne Deckel 42 cm N/A N/A N/A
30193490
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-4103
4 l Kirschrot Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 30,4 cm
120.51 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
13442439
missing translation for 'viewDocuments'
Bel Art™
M16807-1103
1 l Kirschrot Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel 18,3 cm
87.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
Description
Description
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Eine leicht strukturierte rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
  • Verfügen über eine praktische Ausgusstülle, einen tropffreien Rand und eine Füllstandsanzeige sowie einen passgenauen, aufgekeilten Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
Die 1 l-Eisschale hat keine Ausgusstülle und keine Füllstandsanzeige
Specifications
Specifications
Leicht texturiert, rutschfest
Labor-Eiswanne
Not Autoclavable
-196 °C bis +100 °C
Urethan
24 Microtubes
No
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen