Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke: Bel Art™ M16807-1101
72.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
- Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
- Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
- Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
- Eine leicht strukturierte rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
- Verfügen über eine praktische Ausgusstülle, einen tropffreien Rand und eine Füllstandsanzeige sowie einen passgenauen, aufgekeilten Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
Die 1 l-Eisschale hat keine Ausgusstülle und keine Füllstandsanzeige
Spezifikation
11,6 cm | |
18,3 cm | |
18,3 cm | |
0,227 Gallone | |
Leicht texturiert, rutschfest | |
Labor-Eiswanne | |
1 l | |
Not Autoclavable | |
-196 °C bis +100 °C |
4,5 in. | |
7,25 in. | |
7,25 in. | |
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel | |
Urethan | |
Echtes Blau | |
24 Microtubes | |
No |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30