Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke:  Bel Art™ M16807-4102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13492439
  • 120.27 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Eine leicht strukturierte rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
  • Verfügen über eine praktische Ausgusstülle, einen tropffreien Rand und eine Füllstandsanzeige sowie einen passgenauen, aufgekeilten Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
Die 1 l-Eisschale hat keine Ausgusstülle und keine Füllstandsanzeige
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
30,4 cm
22,9 cm
0,9 Gallone
Leicht texturiert, rutschfest
Labor-Eiswanne
4 l
Not Autoclavable
-196 °C bis +100 °C
8 in.
12 in.
9 in.
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Urethan
Schwarzes Ebenholz
24 Microtubes
No
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen > Schwarz; 4 l