Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke: Bel Art™ M16807-1103
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
- Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
- Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
- Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
- Eine leicht strukturierte rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
- Verfügen über eine praktische Ausgusstülle, einen tropffreien Rand und eine Füllstandsanzeige sowie einen passgenauen, aufgekeilten Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
Die 1 l-Eisschale hat keine Ausgusstülle und keine Füllstandsanzeige
Spezifikation
11,6 cm | |
18,3 cm | |
18,3 cm | |
0,227 Gallone | |
Leicht texturiert, rutschfest | |
Labor-Eiswanne | |
1 l | |
Not Autoclavable | |
-196 °C bis +100 °C |
4,5 in. | |
7,25 in. | |
7,25 in. | |
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel | |
Urethan | |
Kirschrot | |
24 Microtubes | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen > Rot; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur