Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke:  Bel Art™ M16807-9103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13412459
  • 167.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Eine leicht strukturierte rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
  • Verfügen über eine praktische Ausgusstülle, einen tropffreien Rand und eine Füllstandsanzeige sowie einen passgenauen, aufgekeilten Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
Die 1 l-Eisschale hat keine Ausgusstülle und keine Füllstandsanzeige
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
42 cm
30,3 cm
2,04 gal.
Leicht texturiert, rutschfest
Labor-Eiswanne
9 l
Not Autoclavable
-196 °C bis +100 °C
8 in.
16,5 in.
12 in.
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Urethan
Kirschrot
24 Microtubes
No
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch 2™ Eiswannen > Rot; 9 l; mit Deckel