Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-136R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13453609
  • 877.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Tankdeckel
Beschreibung
Beschreibung
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
  • Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kaviation im Tank zur Vermeidung toter Bereiche im Sinne einer langen Betriebsdauer
  • Mit 60-minütiger, mechanischer Zeitschaltuhr oder kontinuierlichem Betrieb
  • 40Industrielle Messumformer mit kHz
  • Die Steuerung befindet sich über und hinter einer leicht zugänglichen Kontrollturmpanele, die über dem Tank angebracht ist, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
  • Körper aus Kunststoff
  • Chemikalienbeständig
  • Ausführungen mit 1.5 gal. und darüber
  • Tankdeckel mit Ventilen
Spezifikation
Spezifikation
Keine – Steuerrad
60 min
230/240 V
1.9 L
Tankdeckel, mechanische Zeitschaltuhr
7 lbs.
2 Jahre
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
0.5 gal.
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 Zoll)
M1800-E
3.2 kg
CEE 7/7 (Kontinentaleuropa)
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie > M1800-E; 230/240V; Capacity: 1.9L; 25.1L x 30.4W x 30.2cm D