Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen, beheizten Reinigungsbad aus, das eine gleichbleibende Ultraschallleistung bietet, selbst wenn sich die Beladung ändert. Die Ultraschallbäder zur Tischaufstellung der Serie CPXH von Branson sind robust konstruiert und garantieren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-338R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13453619
  • 2110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LCD
90 min
230/240 V
5.7 L
Reinigung
CPX3800H-E
5.4 kg
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
1,5 gal.
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.)
Tankdeckel und Abfluss
12 lbs.
2 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie > CPX3800H-E; 230/240V; Capacity: 5.7L; 39.7L x 31.7W x 37.7mm H