Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-139R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13483609
  • 990.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LCD
90 min
230/240 V
1.9 L
Reinigung
CPX1800-E
3.2 kg
Kunststoff
40 kHz
0.5 gal.
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
Tankdeckel
7 lb.
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie > CPX1800-E; 230/240V; Capacity: 1.9L; 25.1L x 30.4W x 30.2cm H