Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-839R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13433629
  • 3555.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LCD
90 min
230/240 V
20,8 l
Reinigung
Gehäuse CPX8800-E
11,8 kg
Kunststoff
40 kHz
5,5 gal.
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.)
Tankdeckel und Abfluss
26 lbs.
2 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie > CPX8800-E;230/240 V; Kapazität: 20.8 l; 59.6 L x 46.6 B x 39.1 cm H