Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
877.00 CHF - 3310.00 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoffgehäuse, Edelstahltank |
---|---|
Zeitschaltuhr | 60 min |
Frequenz | 40 kHz |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13453609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-136R |
M1800-E | 230/240 V | 1.9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 Zoll) |
877.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13493609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-236R |
M2800-E | 230/240 V | 2.8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.) |
1075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13433619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-336R |
M3800-E | 230/240 V | 5.7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.) |
1480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13463619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-536R |
M5800-E | 230/240 V | 9.5 L | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.) |
1785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13413629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-836R |
M8800-E | 230/240 V | 20,8 l | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.) |
3310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
- Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kaviation im Tank zur Vermeidung toter Bereiche im Sinne einer langen Betriebsdauer
- Mit 60-minütiger, mechanischer Zeitschaltuhr oder kontinuierlichem Betrieb
- 40Industrielle Messumformer mit kHz
- Die Steuerung befindet sich über und hinter einer leicht zugänglichen Kontrollturmpanele, die über dem Tank angebracht ist, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
- Körper aus Kunststoff
- Chemikalienbeständig
- Ausführungen mit 1.5 gal. und darüber
- Tankdeckel mit Ventilen
Spezifikation
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank | |
60 min | |
40 kHz | |
2 Jahre |