Learn More
Lovibond™ Glasfiltersatz für SpectroDirect & XD7000 Spektralphotometer
Vollständiger Glasfiltersatz zum Testen der photometrischen und Wellenlängengenauigkeit des Spektralphotometers
Marke: Lovibond™ 711160
Spezifikation
Sekundärstandard-Satz | |
SP600 Spektralphotometer | |
4 Glasfilter zur Wellenlängenbestätigung |