Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™ 05 09 0968
774.22 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11858951
  • 931.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikroeinsatz
  • Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
  • Durchsichtig
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroeinsatz
5 mm
0.2 ml
<1 μl
29 mm
Durchsichtig
Glas
Mikroprobenahme
Konisch mit Polymerfeder
10 x 100
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen > Konisch mit Polymerfeder ,0,1 ml, <1 μl Rückstände ,29 mm Höhe