Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 26081-3320
720.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Urheberrechtlich geschützte stationäre Phase
- Optimale Abmessungen zur Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methoden 502.2, 524.2, 8021 und 8260
- Vergleichbar mit DB-VRX, Rtx-VRX
Empfohlen für:
- Flüchtige organische Schadstoffe
- Aromaten
Spezifikation
260 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-VRX | |
1,4 µm | |
Nichtpolar |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8021 | |
30 m | |
30 m x 0,25 mm x 1,40 µm |