Learn More
Alla France™ Präzisionsthermometer für vollständige Immersion
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Vollständig eintauchbare Präzisionsthermometer eignen sich optimal für Batterieprüfungen.
Marke:  Alla France™ 5120T110-qp
Artikelnummer. 11797429
  • 17.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Thermometer mit gelber Emaillehintergrund
  • Mit roter Flüssigkeit gefüllt
  • -20 bis +110 °C
  • Vollständig eintauchbar
  • 6 bis 7 mm Durchmesser
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Rote Flüssigkeit
Vollständig eintauchbar
Glas
Alkoholthermometer
-20 °C
±1 %
Universal-
305 mm
Mit roter Flüssigkeit gefüllt
110 °C
–20 bis 110 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Präzisionsthermometer für vollständige Immersion > Länge:305mm; Temperaturbereich:-20 bis 110deg.C