Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10639104
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10639104
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10639104
Marke: Thermo Scientific Acros 423841000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) acetate trihydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Pb·3H2O
Fieser 01,532; 02,233; 04,276
Merck Index 15, 5452
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat
Formelmasse 379.33
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: >100°C
Dichte 13.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423841000,423840025,423845000,423840250
ChargennummerA0468891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423841000,423840025,423845000,423840250
ChargennummerA0463278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number423841000,423840025,423845000,423840250
ChargennummerA0463887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number423841000,423840025,423845000,423840250
ChargennummerA0458632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number423841000,423840025,423845000,423840250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >