Learn More
Blei(II)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497807
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497807
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11497807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16345.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Lead(II) nitrate is employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters and coatings of photothermographic paper. It is utilized to improve the leaching process in the gold cyanidation. It finds applications as a lead paint as well as a source of dinitrogen tetroxide. As an oxidant, it is used in the oxidation of benzylic halides to aldehydes in organic synthesis. It is also used in the preparation of dithiocarbamates from isothiocyanates. It acts as a scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blei(II)-Nitrat wird in industriellen Anwendungen wie der Wärmestabilisierung von Nylon und Polyester und zur Beschichtung von photothermographischem Papier eingesetzt. Es wird zur Verbesserung des Auslaugeprozesses in der Goldcyanidierung verwendet. Es findet Anwendungen als Bleifarbe sowie als Quelle von Dinitrogentetroxid. Als Oxidationsmittel wird es in der organischen Synthese für die Oxidation von benzylischen Halogeniden zu Aldehyden eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Dithiocarbamaten aus Isothiocyanaten verwendet. Es wirkt als Bromidfänger bei nukleophilen Substitutionsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Salpetersäure. Schwerlöslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) nitrate
Schmelzpunkt 470°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1469
Merck Index 14,5414
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
Formelmasse 331.2
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lead(II) nitrate
Name des Produkts
Blei(II)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >