Learn More
Blei(II)-acetattrihydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367807
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-acetattrihydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367807
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11367807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014242.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) acetate trihydrate
Schmelzpunkt 75°C
Physikalische Form granular
Menge 100 g
UN-Nummer UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat
Formelmasse 379.33 (325.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.0 to 103.0%
Güte ACS
Dichte 2.55 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ01L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014242.22,014242.A3,014242.36
ChargennummerQ04L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014242.22,014242.A3,014242.36
ChargennummerQ10L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014242.22,014242.A3,014242.36
ChargennummerM15L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number014242.22,014242.A3,014242.36
ChargennummerM06L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number014242.22,014242.A3,014242.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei(II)-acetattrihydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals >