Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) acetate trihydrate |
Schmelzpunkt | 75.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Strukturformel | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
Fieser | 01,532; 02,233; 04,276 |
Merck Index | 15, 5452 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol,freely soluble in glycerol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463278 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 423841000,423840025,423845000,423840250 |
A0468891 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 423841000,423840025,423845000,423840250 |
A0463278 | Analysenzertifikat | 26/06/2024 | 423841000,423840025,423845000,423840250 |
A0463887 | Analysenzertifikat | 26/06/2024 | 423841000,423840025,423845000,423840250 |
A0458632 | Analysenzertifikat | 08/12/2023 | 423841000,423840025,423845000,423840250 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.