Learn More
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig
Rückverfolgbar dank eines im Kunststoffmaterial umspritzten Etiketts mit Inhaltskennzeichnung, das so permanent und wiederbeschreibbar wird.
Marke: Gilac™ G154121
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Stark und stoßfest.
- Maße für den Einsatz im Kühlschrank geeignet
- Geformt aus HDPE, das zwischen& minus 40& Grad und & plus 90& Grad C verwendet werden kann
- Zu den Anwendungen gehören Auftauen, Vorbereitung für feuchte Produkte, Zutaten, Konservierung von Vergleichsprobenmahlzeiten sowie Gärungs- und Dekantierbehälter
Spezifikation
Serviertablett | |
Weiß | |
0.5 gal. | |
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
700/Palette | |
300 mm | |
63 mm | |
0,19 kg |
HDPE | |
Rechteckig | |
2 l | |
Kühlschrank | |
Stackable | |
300 x 200 x 63 mm; Innenabmessungen unten: 250 x 155 x 60 mm | |
200 mm | |
0.42 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig > Fassungsvermögen: 2 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur