Learn More
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig
Rückverfolgbar dank eines im Kunststoffmaterial umspritzten Etiketts mit Inhaltskennzeichnung, das so permanent und wiederbeschreibbar wird.
8.20 CHF - 21.55 CHF
Spezifikation
Typ Serviertablett
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Zertifizierung/Konformität Konformität bei Lebensmittelkontakt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11788501
Unterlagen ansehen
Gilac™
G154221
3 l
8.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11798501
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Gilac™
G154321
5 l
11.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11958134
Unterlagen ansehen
Gilac™
G154121
2 l
21.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11757355
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Gilac™
G154421
8 l
14.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbe: weiß
  • Stark und stoßfest.
  • Maße für den Einsatz im Kühlschrank geeignet
  • Geformt aus HDPE, das zwischen& minus 40& Grad und & plus 90& Grad C verwendet werden kann
  • Zu den Anwendungen gehören Auftauen, Vorbereitung für feuchte Produkte, Zutaten, Konservierung von Vergleichsprobenmahlzeiten sowie Gärungs- und Dekantierbehälter
  • Der Deckel ist separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Serviertablett
Weiß
Konformität bei Lebensmittelkontakt
Lagerung von Lebensmitteln
HDPE
Rechteckig
Kühlschrank
Stackable
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig