Learn More
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig
Rückverfolgbar dank eines im Kunststoffmaterial umspritzten Etiketts mit Inhaltskennzeichnung, das so permanent und wiederbeschreibbar wird.
Marke:  Gilac™ G154221
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788501
  • 8.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbe: weiß
  • Stark und stoßfest.
  • Maße für den Einsatz im Kühlschrank geeignet
  • Geformt aus HDPE, das zwischen& minus 40& Grad und & plus 90& Grad C verwendet werden kann
  • Zu den Anwendungen gehören Auftauen, Vorbereitung für feuchte Produkte, Zutaten, Konservierung von Vergleichsprobenmahlzeiten sowie Gärungs- und Dekantierbehälter
    • Der Deckel ist separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Serviertablett
Weiß
0.8 gal.
Konformität bei Lebensmittelkontakt
Lagerung von Lebensmitteln
1200/Palette
347 mm
235 mm
0,26 kg
HDPE
Rechteckig
3 l
Kühlschrank
Stackable
347 x 230 x 70 mm; Innenabmessungen unten: 280 x 165 x 67 mm
230 mm
0.57 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig > Fassungsvermögen: 3 l