Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
Marke: Buerkle™ 4201-1824
8.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
- Polypropylen, weiß
- Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
- Tabletts können ineinander gestapelt werden
- Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
- Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
3 L | |
250 x 310 x 65 mm | |
65 mm (Außenrand) | |
Polypropylen | |
240 mm (Innensockel), 250 mm (Außensockel), 310 mm (Außenrand) | |
Not Autoclavable |
190 x 250 mm (Sockel) | |
Weiß | |
180 mm (Innensockel), 190 mm (Außensockel), 250 mm (Außenrand) | |
Labortablett | |
Rechteckig | |
Non-sterile |
Videos
-
Buerkle Polypropylene Nesting Tray Set
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30