Learn More
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15648695
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15648695
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15648695
Marke: Thermo Scientific Acros 460850010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84057-84-1
Summenformel C9H7Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
MDL-Nummer MFCD00865333
InChI-Schlüssel PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odtMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
Schmelzpunkt 218.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 256.09
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number460850050,460850010
ChargennummerA0457863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number460850050,460850010
ChargennummerA0451343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number460850050,460850010
ChargennummerA0401391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number460850050,460850010
ChargennummerA0413597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number460850050,460850010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lamotrigine, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lamotrigine
Name des Produkts
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >