Learn More
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15658695
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658695 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15658695
Marke: Thermo Scientific Acros 460850050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84057-84-1
Summenformel C9H7Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
MDL-Nummer MFCD00865333
InChI-Schlüssel PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odtMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
Schmelzpunkt 218.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 256.09
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0461122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Artikelnummer460850050,460850010
ChargennummerA0457863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Artikelnummer460850050,460850010
ChargennummerA0451343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer460850050,460850010
ChargennummerA0401391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer460850050,460850010
ChargennummerA0413597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer460850050,460850010
Name des Produkts
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >