Learn More
Milchsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15636730
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Milchsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15636730 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Artikelnummer. 15636730
Marke: Honeywell-Fluka 69775250ML
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Lactat, Polymilchsäure, Ethylidenelaktische Säure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milchsäure
Strukturformel CH3CH(OH)COOH
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1209341
Formelmasse 90.08 mol
Dichte 1.209 g/ml bei 25 °C
Menge 250 ml
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM2430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2023 Catalog Number69775-250ML
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Milchsäure, Honeywell Fluka™ >