Learn More
Milchsäure, ACS, 85.0 bis 90.0 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337878
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Milchsäure, ACS, 85.0 bis 90.0 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337878
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2kg
Artikelnummer. 11337878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036415.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used most commonly by athletes to describe the intense pain felt during exhaustive exercise. Used to make cultured dairy products, as a food preservative, and to make chemicals. Useful for the creation of highly aligned electrospun poly-L-lactic acid fibers for nerve regeneration applications. Poly(lactic acid) nanocomposites with various organoclays shows useful application for gas permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactic acid
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 18 °C
Siedepunkt 122 °C (15 mmHg)
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 85.0 to 90.0%
Beilstein 1209341
Merck Index 14,5336
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide.
Konzentration 85,0 bis 90,0 % wässrige Lösung
Formelmasse 90.08
Güte ACS
Dichte 1,209 g/mL
Menge 500g
Flammpunkt >110 °C (230 °F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,427
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number036415.22,036415.A3,036415.36
ChargennummerQ29K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number036415.22,036415.A3,036415.36
ChargennummerQ29K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number036415.22,036415.A3,036415.36
ChargennummerM12K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number036415.22,036415.A3,036415.36
ChargennummerX23J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number036415.22,036415.A3,036415.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid
Name des Produkts
Milchsäure, ACS, 85.0 bis 90.0 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >