Learn More
Milchsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Milchsäure |
Strukturformel | CH3CH(OH)COOH |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 1209341 |
Formelmasse | 90.08 mol |
Dichte | 1.209 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 113 °C (235.4 °F) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lactic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid