Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen
Standard-Pipettenspitzen für die allgemeinen Erfordernisse beim Flüssigkeitstransfer.
Marke: Thermo Scientific™ 94300120
21.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Labtip Standard-Pipettenspitzen sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt. Diese Spitzen sind in Größen zu 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich. Erhältlich in transparent (10 μl und 300 μl), gelb (200 μl) und blau (1000 μl). Diese Spitzen sind für den allgemeinen Laborgebrauch bei zahlreichen Anwendungen zum Flüssigkeitstransfer geeignet.
Vorteile der Labtip Pipettenspitzen:
- In Labors meist verwendete Größen: 10, 200, 300 und 1.000 μl
- Spitzen ohne Filter unentbehrlich für allgemeine Laboranwendungen
- Nicht-sterile Verpackung als Rack oder lose Großpackung
Erhältliche Verpackungen:
- Rack, nicht-steril – 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Packung
- Lose – 1.000 Spitzen/Beutel
- Lose – 25.000 Spitzen/Beutel
Spezifikation
Labtip 200 | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Bulk | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Reines Polypropylen |
200 μl | |
Unsteril | |
4.9 cm | |
1000 tips/bag | |
LabTip |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22334D2 | Konformitätsbescheinigung | 21/01/2025 | 94300120 |
22144D0 | Konformitätsbescheinigung | 04/11/2024 | 94300120 |
22343D2 | Konformitätsbescheinigung | 21/10/2024 | 94300120 |
24152D0 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2024 | 94300120 |
24202D0 | Konformitätsbescheinigung | 02/10/2024 | 94300120 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
85Stunden
12Minuten
7Sekunden
59 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
12Minuten
7Sekunden
59 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
7Stunden
12Minuten
7Sekunden
59 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen