Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipettenspitzen
Standard-Pipettenspitzen für die allgemeinen Erfordernisse beim Flüssigkeitstransfer.
29.60 CHF - 536.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Produktlinie | LabTip |
Material | Reines Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12326582
![]() |
Thermo Scientific™
94300210 |
1000 μl | Bulk | Großpackung |
239.00 CHF
10000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12306582
![]() |
Thermo Scientific™
94300110 |
200 μl | Bulk | 25,000 tips/bag |
536.00 CHF
25000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10122602
![]() |
Thermo Scientific™
94300120 |
200 μl | Bulk | 1000 tips/bag |
29.60 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12316582
![]() |
Thermo Scientific™
94300130 |
200 μl | Racks | 10 x 96/Tray |
288.05 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Labtip Standard-Pipettenspitzen sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt. Diese Spitzen sind in Größen zu 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich. Erhältlich in transparent (10 μl und 300 μl), gelb (200 μl) und blau (1000 μl). Diese Spitzen sind für den allgemeinen Laborgebrauch bei zahlreichen Anwendungen zum Flüssigkeitstransfer geeignet.
Vorteile der Labtip Pipettenspitzen:
- In Labors meist verwendete Größen: 10, 200, 300 und 1000 μl
- Spitzen ohne Filter unentbehrlich für allgemeine Laboranwendungen
- Nicht-sterile Verpackung als Rack- oder lose Großpackung
Erhältliche Verpackungen:
- Im Gestell, nicht-steril – 96 Spitzen/Schale, 10 Schalen/Packung
- Großpackung – 1,000 Spitzen/Beutel
- Großpackung – 25,000 Spitzen/Beutel
Spezifikation
Ungefiltert | |
Unsteril | |
LabTip | |
Reines Polypropylen |