Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
104.00 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Material | Karton/Papier |
---|---|
Width (English) Page | 8,5 in. |
Länge (angloamerikanisch) Seite | 11 in. |
Abmessungen (L x B) | 21,8 x 28,1 cm |
Länge (metrisch) Seite | 27.9 cm |
Produktcode | Marke | Einbandfarbe | Liniert | Anzahl Seiten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einbandfarbe | Liniert | Anzahl Seiten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15811668
|
Fisherbrand™
HEA8610DFL26 |
Rot | Ja | 200 |
155.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15801668
|
Fisherbrand™
HEA8610DFL16 |
Rot | Ja | 100 |
141.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15891658
|
Fisherbrand™
HEA8610DFG26 |
Rot | Gitter | 200 |
169.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15881658
|
Fisherbrand™
HEA8610DFG16 |
Rot | Gitter | 100 |
139.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15861658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFL16 |
Blau | Ja | 100 |
104.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15851658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFG26 |
Blau | Gitter | 200 |
166.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15841658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFG16 |
Blau | Gitter | 100 |
126.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15871658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFL26 |
Blau | Ja | 200 |
158.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15831658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFL26 |
Schwarz | Ja | 200 |
165.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15821658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFL16 |
Schwarz | Ja | 100 |
136.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15811658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFG26 |
Schwarz | Gitter | 200 |
151.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15801658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFG16 |
Schwarz | Gitter | 100 |
159.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16216870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFG16 |
Grün | Karierte | 100 |
145.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16226870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFG26 |
Grün | Karierte | 200 |
157.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16236870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFL16 |
Grün | Yes | 100 |
129.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16246870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFL26 |
Grün | Yes | 200 |
149.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
- Bleibt geöffnet flach liegen
- In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
- Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
- Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Karton/Papier | |
11 in. | |
27.9 cm | |
Notizbuch |
8,5 in. | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm |