Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
Marke:  Fisherbrand™ HEA8610DFG26
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15891658
  • 169.00 CHF / 6 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
  • Bleibt geöffnet flach liegen
  • In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
  • Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
  • Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Specifications
Specifications
Karton/Papier
8,5 in.
Rot
21,8 x 28,1 cm
21.6 cm
0.25 in. (6 mm)
Notizbuch
Gitter
11 in.
Rot
27.9 cm
Nicht autoklavierbar
200
Unsteril
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    SDS
    Documents
    Documents
    Flyers
    Certificates
    Promotions
    Promotions
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Fisherbrand™ Labor-Notizbücher > Linie, 100 Blatt, schwarz