Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
Marke:  Fisherbrand™ HEA8610CFL16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16236870
  • 117.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
  • Lies flat when opened.
  • User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
  • Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
  • All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Marker ribbon.
  • 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Note: The line model notebooks have a slight impression of vertical lines. The lines are faint -- only printed at 30%. These vertical lines are helpful if you need to add graphs or drawings to the page.
Spezifikation
Spezifikation
Karton/Papier
8,5 in.
Grün
21.8 x 28.1 cm
21.6 cm
Notizbuch
Yes
11 in.
Grün
27.9 cm
100