Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 3.44700kg
Beschreibung
- Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
- Bleibt geöffnet flach liegen
- In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
- Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
- Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Karton/Papier | |
8,5 in. | |
Blau | |
21.8 x 28.1 cm | |
21.6 cm | |
Single-use | |
Notizbuch |
Ja | |
11 in. | |
Blau | |
27.9 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
100 | |
Unsteril |