Learn More
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher
GREENER_CHOICE
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS8610A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11384035
  • 33.73 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nummerierte, säurefreie Seiten
  • Bietet Platz für den Titel, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift
  • Linierte Notizbücher verfügen über mittelbreit linierte Seiten für einfache Berichterstellung
  • Die Einbände für alle Versionen sind wasserdicht und chemikalienbeständig
  • Maße 218 x 281 mm
  • 12 pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Säurefreies Papier;
8,5 in.
Black
218 mm
100
12 Pk.
Gitter
11 in.
Black
281 mm
Notizbuch
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher > Laboratory Notebooks; Ruled: Grid; Pages: 100 Pages; Color: Black