Learn More
Labconco™ Vacuum Tubing Kit (1/2' ID)
Vakuumschlauchsatz für die Verwendung mit Labconco CentriVap Vakuumkonzentratoren und RapidVap Verdampfern.
Marke: Labconco™ 7814500
205.42 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vakuumschlauchsatz für CentriVap Konzentratoren und RapidVap Verdampfer mit zwei Vakuumschläuchen mit je 1/2 in. Innendurchmesser mit 48 in. Länge und 4 Schlauchklemmen.Spezifikation
CentriVap™ System | |
Vakuumschlauch-Kit | |
6 lb. | |
2,7 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller