Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30248832
564.01 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15529611
  • 641.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Routine Go-ISM
Keramik
0 bis 14
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie
Festes Kabel zum Sensor
3 mol/l KCl
InLab™ Routine Go-ISM
0 °C bis 100 °C
120 mm
BNC IP67
Glas
0 °C bis 100 °C
Mobile Anwendungen
ISM Temperature Probe
HA-Glas
InLab Lagerungslösung
1.8 m
12 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie > InLab Routine Go-ISM pH-Sensor; 1,8 m Kabel