Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Sicherheitsschuhe tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 819014
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Glanz | |
2/Karton | |
50 mm | |
0.099 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
PIC M008-Dia 050-PE-SHEET/2 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |