Learn More
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
Marke:  Labconco™ 7815200
126.87 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11761479
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
  • Kanister aus durchsichtigem Polypropylen mit Befestigungsklammer, 17 in. (43 cm)-PVC-Schläuche und zwei Klammern
  • Der Kanister enthält die in der Tabelle aufgeführten Falleneinsätze
Spezifikation
Spezifikation
CentriVap™ System
Lösungsmittelfalleneinsatz
4 lb.
1,8 kg
Name des Produkts
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System > Lösungsmittelfalleneinsatz