Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Marke: Labconco™ 7550200
Beschreibung
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Die Kolben sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet wird. Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar).
Spezifikation
1.33 in. | |
Borosilicate Glass | |
6,7 cm | |
Flask Kit | |
3 lbs. | |
Joint | |
34 mm |
50 ml | |
2,63 in. | |
Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk | |
19/38 | |
Reusable | |
Flat | |
1,4 kg |