Learn More
Sonoco™ Utek™ Kühlpacks
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
Marke:  Sonoco™ 405SQ
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868703
  • 299.00 CHF / 28 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Can be purchased as a 34ft roll,or as a 16 X 14 inch mat, or individual packets
  • May be refrozen and reused, withstands pressures in excess of 60 lb per square inch for five minutes or longer 
  • Refrigerant contains neutral pH distilled and deionized water, and proprietary materials certified by the U.S. Food and Drug Administration as food grade chemicals
  • Freezing Point: -1 deg. C/+30 deg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
28 Blätter
16 x 14,7 Zoll (40,6 x 37,3 cm)
-1 °C
U-tek quadratische Matte
Phasenänderungsmaterial
Ideal für Produkte, die Gefriertemperaturen oder extreme Kälte erfordern aber Trockeneis und Kohlendioxid nicht vertragen
Name des Produkts
Sonoco™ Utek™ Kühlpacks > U-Tek square mat; Freezing Point: -1 deg. C/+30 deg. F; Dimensions: 15.98 x 14.76 in.; 28 sheets