Learn More
Cytiva PD MiniTrap™ G-25 Probenvorbereitungssäulen
Nutzen Sie diese für die Aufreinigung von Biomolekülen mit einem Molekulargewicht von >5000 Mr in Probenvolumen von bis zu 0.5 ml. Cytiva Life Sciences™ D MidiTrap™ G-25 Probenvorbereitungssäulen sind praktisch und vorgepackt.
Marke: Cytiva 28-9180-07
446.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Vier Zentrifugenadapter
Beschreibung
- Für ein breites Spektrum von Anwendungen: Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernen von Bestandteilen mit niedrigem Molekulargewicht usw.
- Gleichsam geeignet für Schwerkraftfluss- und Zentrifugierungsprotokolle
- Nimmt bei Schwerkraftverfahren Probenvolumen von 0.1 bis 0.5 ml und bei Zentrifugierverfahren 0.2 bis 0.5 ml auf
- Hohe Abscheidungsraten von 70 bis 95 %, in Abhängigkeit vom Biomolekül
- Hohe Entsalzungsleistung von > 90 %
Spezifikation
PD MiniTrap Sephadex G-25 Schwerkraft-Säule | |
0,38 in. | |
1,2 in. | |
>100 cm/h | |
Polyethylen | |
50μm in trockener Form, 38 bis235μm in nasser Form | |
4 bis 30 °C | |
Pufferaustausch und Reinigung biologischer Proben wie z.B. Proteine und Kohlenhydrate |
2.1 ml | |
9.7 mm | |
28 mm | |
Vier Zentrifugenadapter, Anleitungen | |
2 bis13 | |
Quervernetztes Dextran | |
Schwerkraft-Säule |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one