Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
383.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilicate Glass
Enthält Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk
Produkttyp Flask Kit
Standard-Konusverbindung 19/38
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lbs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15103035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550000
25 ml
383.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15113035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550200
50 ml
391.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15123035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550400
100 ml
400.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15153035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550900
750 ml
555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15163035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7551000
1000 ml
600.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15133035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550600
250 ml
431.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15143035
Unterlagen ansehen
Labconco™
7550800
500 ml
555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Die Kolben sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet wird. Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar).
Spezifikation
Spezifikation
Borosilicate Glass
Flask Kit
3 lbs.
Joint
1.4 kg
Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk
19/38
Reusable
Flat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38