Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter
Kolbenadapter: Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
67.45 CHF - 72.70 CHF
Spezifikation
Typ Kolbenadapter
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
Zur Verwendung mit (Geräte) Lyph-Lock-Kolben
Enthält 90°-Biegung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15173055
Unterlagen ansehen
Labconco™
7568000
19/38 an 0.5 in.-Anschluss
67.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15183055
Unterlagen ansehen
Labconco™
7568200
19/38 an 0.75 in.-Anschluss
67.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15193055
Unterlagen ansehen
Labconco™
7568400
24/40 an 0.5 in.-Anschluss
72.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10691621
Unterlagen ansehen
Labconco™
7568600
24/40 an 0.75 in.-Anschluss
72.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Borosilikatglas, mit 90°-Biegung
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
90°-Biegung
0,2 kg
Borosilikatglas
Lyph-Lock-Kolben
0.5 lbs.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter