Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter
Kolbenadapter: Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
Marke: Labconco™ 7568400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Borosilikatglas, mit 90°-Biegung
Spezifikation
Kolbenadapter | |
24/40 an 0.5 in.-Anschluss | |
Lyph-Lock-Kolben | |
0.5 lbs. |
Borosilikatglas | |
Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren | |
90°-Biegung | |
0,2 kg |