Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter
Kolbenadapter: Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
Marke:  Labconco™ 7568600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10691621
  • 72.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Borosilikatglas, mit 90°-Biegung
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
24/40 an 0.75 in.-Anschluss
Lyph-Lock-Kolben
0.5 lbs.
Borosilikatglas
Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
90°-Biegung
0,2 kg
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter > Standardklebeband 24/40 bis 3/4 Zoll