Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter
Kolbenadapter: Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
Marke:  Labconco™ 7568000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15173055
  • 67.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Borosilikatglas, mit 90°-Biegung
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
19/38 an 0.5 in.-Anschluss
Lyph-Lock-Kolben
0.5 lbs.
Borosilikatglas
Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
90°-Biegung
0,2 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter > Standardklebeband 19/38 bis 1/2 Zoll