Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter
Kolbenadapter: Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren
Marke: Labconco™ 7568200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Borosilikatglas, mit 90°-Biegung
Spezifikation
Kolbenadapter | |
19/38 an 0.75 in.-Anschluss | |
Lyph-Lock-Kolben | |
0.5 lbs. |
Borosilikatglas | |
Zur Verbindung von Lyph-Lock-Kolben mit Ventilanschlüssen bei Trockenkammern oder Verteilerrohren | |
90°-Biegung | |
0,2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaschenadapter > Standardklebeband 19/38 bis 3/4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur