Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Anwenderfreundlich und schnell zu beladen
Marke:  Labconco™ 7541100
314.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033692
  • 347.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Für das Anschließen von Kolben an Gefriertrocknungsventile werden Adapter benötigt – bei Kolben mit 40 und 80 ml verwenden Sie einen Adapter mit 0.5 in. (1.3 cm), bei größeren Größen verwenden Sie einen Adapter mit 0.75 in. (1.9 cm).
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu handhaben und schnell zu beladen
  • Aus flachem Borosilikatglas
  • Die Schnappverschlüsse aus Silikonkautschuk gewährleisten eine hohe Vakuumabdichtung
  • Keine Kontaminationsgefahr durch Vakuumschmiermittel; weniger Verschüttungen und Probenverluste
  • Keine verlierbaren Kleinteile
  • Breite Öffnungen
  • Nur zu einem Drittel befüllen, um einen maximalen Oberflächenbereich zu gewährleisten
  • Geeignet für alle gängigen Marken an Gefriertrocknungsgeräten, wie beispielsweise Labconco und Virtis™
Spezifikation
Spezifikation
3,55 in.
750 ml
Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller
16.2 cm
2 lb.
Weit
90.2 mm
1.9 cm
Borosilikatglas
6.37 in.
Flask
Reusable
Flat
0.9 kg
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe > Capacity: 750 mL